Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolatorhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 30002922
Change view
Portstorlek (engelska):
10 tum
12 till 14 tum.
8 till 10 tum.
Portstorlek (metrisk):
20,3 till 25,4 cm
25.4 cm
30,5 till 35,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (engelska) Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
30002922 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm Paket med 20
17332973 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
16619585 8 till 10 tum. 20,3 till 25,4 cm -
17322973 10 tum 25.4 cm -
30002921 10 tum 25.4 cm Paket med 20
17352973 12 till 14 tum. 30,5 till 35,6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30002922 Leverantör Ansell Leverantörsnummer CGL36NIT59
Beräknad leverans: 20-11-2026
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator-handskar är tillverkade av nitril med otroligt låga halter av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper. Designad för användning i injicerbara tillverknings- och läkemedelsproduktionsområden, vår CGL-serie av handskar är renrumsbearbetade och förpackade.
  • Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
  • 100% vattenläckage testad.
  • Ultraren yta säkerställer produktskydd.
  • Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
  • Autoklavkompatibel.
  • ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
  • Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4
Färg Vitt
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Ja
Material Nitril
Storlek 9.75
Tjocklek (engelska) 24 mil
Tjocklek (metrisk) 0.60 mm
Modell BioClean™ Rengör Nitril RABS / Isolatorhandskar CGL
Portstorlek (engelska) 12 till 14 tum.
Portstorlek (metrisk) 30,5 till 35,6 cm
Serie BioClean™ Rengör Nitril RABS / Isolatorhandskar CGL
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm