Läs mer
Ansell BioClean™ GSG10NIT80 Nitril RABS/Isolatorhylsa/handskesystem
Produktkod. 17392973
Change view
Klorerad:
Ja
Produktkod. Klorerad
17392973 Ja
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 17392973 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GSG10NIT80
Beräknad leverans: 03-06-2027
EJ TILLÄMPLIGT
Validerat sterilt nitril RABS/isolatorhylsa/handskesystem för hantering av kemoterapiläkemedel.
  • ASTM D6978-05-testad: Certifierad för säker hantering av cytotoxiska läkemedel
  • ISO 4 renrumsprocessade: Exceptionell renhetsnivå
  • Sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10-6: Steril handskyddsprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Finger Thickness (English) 7,09 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.18 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Ja
Material Nitril, Neopren, Polykloropren
Palm Thickness (English) 5,91 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 8
Temperatur (engelska) Max. 120 °C
Temperatur (metrisk) Max 248 °F
Tjocklek (engelska) 5,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, Laboratorieforskning och utveckling, Råmaterial och beredning, Biotekniktillverkning, Steril bearbetningsavdelning, Halvledartillverkning
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 11137-1:2006
Modell GSG10NIT80
Portstorlek (engelska) 8 tum
Portstorlek (metrisk) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Temperatur (engelska) Min 14 °C
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Längd (metrisk) 30 cm
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT