Läs mer
Ansell™ BioClean™ Nitril RABS/isolatorhylsa/handskesystem
Beskrivning
- Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
- Ultraren yta säkerställer produktskydd.
- 100% besiktigad.
- Passar 10 till 12 tum/304 till 355 mm port.
- Systemlängd (ärm och handske): 914 mm/36 tum.
- Säljes i par, individuellt förpackade.
Specifikationer
Specifikationer
| ASTM F739 | Nej |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 del 2, kategori III |
| Klorerad | Ja |
| Rengöringsprocedur | DI-tvätt |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Beskrivning | Ett system – bestående av hylsa, handske i storlek 8,5 (märkt L) och kanalring/O-ring förpackad i en inre PE-påse; Ett system – bestående av hylsa, handske i storlek 8,5 (märkt R) och kanalring/O-ring förpackad i en inre PE-påse; två innerpåsar (två system – en L, en R) förpackade per yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad vit Correx-låda. |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Vitt, Naturlig |
| Visa mer |