Läs mer
Ansell BioClean™ GSG10NITXLMA Nitril RABS/Isolatorhylsa/handskesystem
Produktkod. 17312983
Change view
Klorerad:
Ja
Produktkod. Klorerad
17312983 Ja
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 17312983 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GSG10NITXLMA
Beräknad leverans: 01-07-2027
EJ TILLÄMPLIGT
Validerad steril hylsa fäst vid en storlek 8 ambidextrous PCP-handske (BioClean BFAP) med en kanalring och o-ring, vilket ger optimalt skydd.
  • ASTM D6978-05-testad: Certifierad för säker hantering av cellgiftsläkemedel
  • ISO 4 renrumsprocessade: Utmärkta renhetsnivåer
  • Sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10-6: Steril handskyddsprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978-05
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Klart, Vitt
Finger Thickness (English) 4,72 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril, Polykloropren
Palm Thickness (English) 3,94 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 8, 8.5
Temperatur (engelska) Max. 248 °F
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (engelska) 4,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, Laboratorieforskning och utveckling, Råmaterial och beredning, Biotekniktillverkning, Steril bearbetningsavdelning, Halvledartillverkning
Greppdesign Texturerade fingrar
Modell GSG10NITXLMA
Portstorlek (engelska) 10 till 12 tum.
Portstorlek (metrisk) 25,4 till 30,5 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NITXLMA
Temperatur (engelska) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Diameter (engelska) manschett 10 till 12 tum.
Diameter (metrisk) manschett 25,4 till 30,5 cm
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT