Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril sterila RABS/isolatorhandskar
Portstorlek (engelska):
10 to 12 in.
10 tum
30,08 cm
6 in.
8 tum
Portstorlek (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
25.4 to 30.5 cm
30.4 cm
Modell:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika.
- 100% vattenläckage testad.
- Fullständigt validerad för sterilitet med en SAL (Sterility Assurance Level) på 10.
- Ultraren yta säkerställer produktskydd.
- Speciellt designad för att minimera handtrötthet.
- Autoklavkompatibel.
- ISO 4 Renrum tvättade och förpackade.
- Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel.
- Finns i flera portstorlekar.
- Idealiska industrier inkluderar: Läkemedel, laboratorium, råmaterial, bioteknik, steril bearbetning, halvledare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455 |
| Renrumsklass | Class 10 (ISO 4) |
| Färg | White |
| Användning av laboratorium/renrum | Yes |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
| Storlek | 9.75 |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |
N/A