Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril sterila RABS/isolatorhandskar
Produktkod. 17372973
Portstorlek (engelska):
10 to 12 in.
10 tum
30,08 cm
6 in.
8 tum
Portstorlek (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
25.4 to 30.5 cm
30.4 cm
Modell:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
N/A
Produktkod. 17372973
Brand: Ansell GGL20NIT59
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
N/A
RABS/isolatorhandskar är tillverkade av nitril med otroligt låga halter av partiklar och ESD-egenskaper. Designad för användning inom injicerbar tillverkning och läkemedelsproduktion.
  • Nitrilsterila RABS/isolatorhandskar har olika portstorlekar tillgängliga.
  • Testade mot ASTM D6978-05-standarder, för säker hantering av kemoterapiläkemedel och resistens mot vanliga kemikalier.
  • Handskar är 100 % vattenläckagetestade för pålitligt personligt skydd och produktskydd.
  • Tvättad och packad i en ISO Klass 4 renrum, säkerställer låga partikelhalter.
  • Förbättrad passform utformad för att minska handtrötthet.
  • Beständig mot förångad väteperoxid (VHP ), isopropylalkohol (IPA) och vanliga desinfektionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Fingertjocklek (engelska) 24 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.60 mm
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 20 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 9.75
Sterilitet Sterila
Temperatur (engelska) Max. 14 °F till 248 °F
Temperatur (metrisk) Max - 10°° C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Livsvetenskap, sjukvård, elektronik
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 11137-1
Modell GGL20NIT59
Portstorlek (engelska) 8 tum
Portstorlek (metrisk) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelska) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm
Diameter (engelska) manschett 5,1 tum
Diameter (metrisk) manschett 129 mm
Visa mer Visa mindre
N/A