Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril sterila RABS/isolatorhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 30002925
Change view
Portstorlek (engelska):
10 till 12 tum.
10 tum
30,08 cm
6 tum
8 tum
Portstorlek (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25,4 till 30,5 cm
25.4 cm
30.4 cm
Modell:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (engelska) Portstorlek (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
30002925 8 tum 20.3 cm GGL20NIT59 Paket med 20
17362973 6 tum 15.2 cm GGL15NIT59 -
16638917 6 tum 15.2 cm GGL15NIT59 -
17372973 8 tum 20.3 cm GGL20NIT59 Varje
17874308 10 tum 25.4 cm GGL10NIT59 Paket med 20
16894130 10 tum 25.4 cm GGL10NIT59 -
16490571 30,08 cm 30.4 cm GGL36NIT59 -
30002916 30,08 cm 30.4 cm GGL36NIT59 Paket med 20
15925221 10 till 12 tum. 25,4 till 30,5 cm GGL33NIT59 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 30002925 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GGL20NIT59
Beräknad leverans: 08-10-2026
EJ TILLÄMPLIGT
Sterila RABS/isolatorhandskar tillverkas av nitril med låga partiklarnivåer och utmärkta ESD-egenskaper. Designad för användning inom injektionstillverkning och läkemedelstillverkning.
  • ASTM D6978-05-efterlevnad: Cytotoxisk läkemedels- och kemisk resistens
  • 100 % vattenläckagetest: Garanterad handskintegritet
  • SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6: Ultraren, sterilt handskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Finger Thickness (English) 24 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.60 mm
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 9.75
Sterilitet Sterila
Temperatur (engelska) Max. 14 °F till 248 °F
Temperatur (metrisk) Max -10 °C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 20 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Livsvetenskap, sjukvård, elektronik
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 11137-1
Modell GGL20NIT59
Portstorlek (engelska) 8 tum
Portstorlek (metrisk) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelska) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm
Diameter (engelska) manschett 5,1 tum
Diameter (metrisk) manschett 129 mm
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT