Läs mer
Ansell BioClean™ Nitril sterila RABS/isolatorhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-7162829
Change view
Portstorlek (engelska):
10 till 12 tum.
10 tum
30,08 cm
6 tum
8 tum
Portstorlek (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25,4 till 30,5 cm
25.4 cm
30.4 cm
Modell:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (engelska) Portstorlek (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
17362973 6 tum 15.2 cm GGL15NIT59 -
16638917 6 tum 15.2 cm GGL15NIT59 -
17372973 8 tum 20.3 cm GGL20NIT59 Varje
30002925 8 tum 20.3 cm GGL20NIT59 Paket med 20
17874308 10 tum 25.4 cm GGL10NIT59 Paket med 20
16894130 10 tum 25.4 cm GGL10NIT59 -
16490571 30,08 cm 30.4 cm GGL36NIT59 -
30002916 30,08 cm 30.4 cm GGL36NIT59 Paket med 20
15925221 10 till 12 tum. 25,4 till 30,5 cm GGL33NIT59 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 17362973 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GGL15NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
EJ TILLÄMPLIGT
Sterila RABS/isolatorhandskar tillverkas av nitril med låga partiklarnivåer och utmärkta ESD-egenskaper. Designad för användning inom injektionstillverkning och läkemedelstillverkning.
  • ASTM D6978-05-efterlevnad: Cytotoxisk läkemedels- och kemisk resistens
  • 100 % vattenläckagetest: Garanterad handskintegritet
  • SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6: Ultraren, sterilt handskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Del 2, Kategori III
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Vitt
Finger Thickness (English) 24 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.6 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 9.75
Temperatur (engelska) Max. 14 °F till 248 °F
Temperatur (metrisk) Max -10 °C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 20 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Farmaceutisk tillverkning, laboratorieforskning och utveckling, råmaterial och förberedelse, bioteknologisk tillverkning, avdelning för steril bearbetning, halvledartillverkning
Greppdesign Smidigt
Tillverkning/QMS revisionsstandarder Tillverkningsrevisionsstandarder QMS ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Modell GGL15NIT59
Portstorlek (engelska) 6 tum
Portstorlek (metrisk) 15.2 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelska) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm
Diameter (engelska) manschett 5,1 tum
Diameter (metrisk) manschett 129 mm
Show More Show Less
EJ TILLÄMPLIGT