Läs mer
Ansell™ BioClean™ Oryx Sterila polycellulosaservetter
Produktkod. p-7162365
Change view
Mått (L x B):
229 x 229 mm (9 x 9 tum)
300 x 300 mm (12 x 12 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 2700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15258218 300 x 300 mm (12 x 12 tum) Paket med 2700
15268218 229 x 229 mm (9 x 9 tum) Paket med 1800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15258218 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BOWS9
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ BioClean™ Oryx Sterila polycellulosaservetter är släta, slitstarka och starka.
  • Innehåller inga optiska vitmedel eller blekningsmedel
  • Låg ludd
  • Enastående absorptionsegenskaper
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Hydroentangled non-woven polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Enastående absorption
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 renrumsmiljö; Provtagning och besiktning enl ISO 2859-3:1994
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 300 x 300 mm (12 x 12 tum)
Sterilitet Sterila
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.