Läs mer
Ansell BioClean Oryx Torka BOWB 12 icke-steril polycellulosaduk
Produktkod. 15248218
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2100
Produktkod. 15248218
Brand: Ansell BOWB12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydroentangled polycellulosa design mycket absorberande renrumsservetter. Inga optiska vitmedel eller blekningsmedel. ISO Klass 5 renrumspackad för låga partikelhalter och extraherbara nivåer
  • Förbättrad absorptionsförmåga: De BioClean™ Oryx Wipe BOWB är tillverkad av hydrotrasslat polycellulosamaterial, vilket säkerställer högkvalitativa renrumsservetter som erbjuder hög absorptionsförmåga
  • Minskade allergirisker: Den är fri från blekmedel och optiska vitmedel, vilket minskar risken för bärarens allergier
  • Garanterad renlighet: Dessutom låg ludd BioClean™ Oryx Wipe BOWB är förpackad i en ISO Klass 5 renrum, säkerställer låga partikelhalter och extraherbara nivåer
  • Ökad robusthet: Dessa nonwoven-servetter har utmärkt hållbarhet och styrka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 300 mm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Extrinsisk sorbenskapacitet (ml/m) = 305,90; Inre sorbenskapacitet (ml/g) = 4,60
Basvikt 68gsm (± 3gsm)
Färg Vitt
Konstruktion Hydroentangled non-woven polycellulosa (55 % cellulosa och 45 % polyester)
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
Storlek 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Sterilitet Sterila
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 2859, ISO 9001:2015; Klass 100/ISO Klass 5 och EU GMP Klass A/B och andra sterila renrum