Läs mer
Nitritex™ BioClean Oryx™ Torkar
Mått (L x B):
230 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BioClean-Oryx™ Torkar |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |
| Material | Hydroentangled non-woven polyestercellulosa |
| Kompatibilitet | ISO Klass 5 |
| Basvikt | 68gsm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 |
| Färg | Vitt |
| Konstruktion | Hydroentangled non-woven polycellulosa |
| Mått (L x B) | 230 x 230 mm |
| Visa mer |