Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Bestrålad renrumskulspetspenna S-BPBP-1
Beskrivning
- BioClean Permaflow renrumspennor har bleknar och vattenbeständigt snabbtorkande permanent bläck och har en alkoholbeständig etikett för enkel rengöring i en kritisk miljö. ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A.
- Med en robust, lätt, tonad polypropen rund cylinder och 1 mm spetsstorlek för hög skrivprecision. Bläck uppfyller standarden för dokumentär användning ISO 12757-2
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rollerball |
| Produkttyp | Kulspetspenna |
| Färg | Svart |