Läs mer
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterila märkpennor för renrum
Produktkod. 15365905
Färg:
Blått
Blått
Rött
Svart
Beskrivning:
Dubbelpås, förpackning om 10
Dubbelpåsad
Dubbelpåsad
Påsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 200
Produktkod. 15365905
Brand: Nitritex™ SBPFPBL1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4& EU GMP Kompatibilitet av grad A. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Pens är individuellt förpackade och tillgängliga med svart, blått eller rött bläck. Dubbelpåsade varianter finns tillgängliga.
  • Super permanent bläck i svart, blått eller rött
  • Blekna och vattentålig
  • Snabbtorkande
  • Giftfri
  • Alkoholbeständig märkning
  • Autoseal bläck förhindrar uttorkning
  • Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus och lysrör
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 renrumsmiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Blått
Beskrivning Dubbelpås, förpackning om 10
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis