Läs mer
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterila märkpennor för renrum
Produktkod. 15994841
Change view
Färg:
Blått
Blått
Rött
Svart
Beskrivning:
Dubbelpås, förpackning om 10
Dubbelpåsad
Dubbelpåsad
Påsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Beskrivning Förpackningsstorlek
15994841 Svart Dubbelpåsad Paket med 10
15298308 Svart Påsad Paket med 200
15365905 Blått Dubbelpås, förpackning om 10 Paket med 10
15278308 Blått Dubbelpåsad Paket med 200
15218318 Rött Påsad Paket med 200
15904851 Rött Dubbelpåsad Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15994841 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBPFPBK1
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4& EU GMP Kompatibilitet av grad A. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Pens är individuellt förpackade och tillgängliga med svart, blått eller rött bläck. Dubbelpåsade varianter finns tillgängliga.
  • Super permanent bläck i svart, blått eller rött
  • Blekna och vattentålig
  • Snabbtorkande
  • Giftfri
  • Alkoholbeständig märkning
  • Autoseal bläck förhindrar uttorkning
  • Förvara på en torr, sval plats borta från direkt solljus och lysrör
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifiering
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 renrumsmiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Beskrivning Dubbelpåsad
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm