Läs mer
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterila märkpennor för renrum
Produktkod. p-6827088
Färg:
Blått
Black
Blue
Red
Svart
Beskrivning:
Bagged
Double bagged
Dubbelpås, förpackning om 10
Dubbelpåsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 200
Produktkod. 15298308
Brand: Nitritex™ SBPTBBK1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4& EU GMP Kompatibilitet av grad A. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Pens är individuellt förpackade och tillgängliga med svart, blått eller rött bläck. Dubbelpåsade varianter finns tillgängliga.
  • Super permanent ink in black, blue, or red
  • Fade and water resistant
  • Quick drying
  • Non-toxic
  • Alcohol resistant labeling
  • Autoseal ink prevents drying
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Black
Beskrivning Bagged
Längd (engelska) 5.5 in.
Längd (metrisk) 140 mm