Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Steril Cleanroon Pen S-BPFP-RD1
Produktkod. 30040336
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
30040336 Rött
1 options
Produktkod. 30040336 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBPFPRD1
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-05-2027
Kulspetspennor för alkoholbeständig märkning bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4 och EU GMP Grad A-kompatibilitet, bleknar och vattenbeständig, snabbtorkande och giftfri.
  • BioClean Permaflow Renrumspennor är sterila med blekande och vattenbeständigt superpermanent bläck.
  • Med alkoholbeständig märkning för enkel rengöring i en kritisk miljö är de ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Bra
Produkttyp Permanent penna
Färg Rött