Läs mer
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Beskrivning
- Andningsbar mikrobiell barriär
- Luddfri, fukt- och punkteringsbeständig
- IPA-resistent färgad tråd
- Formmonterad
- Snabb torktid
- Lätt att applicera och ta bort
- Autoklaverbar vid 121 till 127 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö; Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och PPER 2016/425 Modul D |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) | 61 cm |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 10 omslag/innerpåse, 10 innerpåsar/Cs. |
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?