Läs mer
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Produktkod. 16247721
Change view
Diameter (metrisk):
61 cm
76 cm
91 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
16247721 91 cm
16227721 61 cm
16237721 76 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16247721 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BPC091
Beräknad leverans: 01-03-2027
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers med den latexfria elastiken ger produktskydd från miljöföroreningar under lagring, bearbetning och transport.
  • Andningsbar mikrobiell barriär
  • Luddfri, fukt- och punkteringsbeständig
  • IPA-resistent färgad tråd
  • Formmonterad
  • Snabb torktid
  • Lätt att applicera och ta bort
  • Autoklaverbar vid 121 till 127 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö; Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och PPER 2016/425 Modul D
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 91 cm
Material Polyeten
Kvantitet 10 omslag/innerpåse, 10 innerpåsar/Cs.
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.