Läs mer
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Produktkod. p-7162366
Diameter (metrisk):
61 cm
76 cm
91 cm
Produktkod. 16227721
Brand: Ansell™ BPC061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers med den latexfria elastiken ger produktskydd från miljöföroreningar under lagring, bearbetning och transport.
  • Andningsbar mikrobiell barriär
  • Luddfri, fukt- och punkteringsbeständig
  • IPA-resistent färgad tråd
  • Formmonterad
  • Snabb torktid
  • Lätt att applicera och ta bort
  • Autoklaverbar vid 121 till 127 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö; Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och PPER 2016/425 Modul D
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 61 cm
Material Polyeten
Kvantitet 10 omslag/innerpåse, 10 innerpåsar/Cs.
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.