Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ Apotek BPC Utrustning och glasskydd
Produktkod. 30040328
Diameter (metrisk):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Produktkod. 30040328
Brand: Ansell BPC005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningsbara mikrobiella barriärskydd är lätta att applicera och ta bort, luddfria, fukt- och punkteringsbeständiga, IPA-resistenta, formpassade och autoklaverbara vid 121 °C.
  • BioClean Pharma Covers ger produktskydd från miljöföroreningar under lagring, bearbetning och transport med den latexfria elastiken som ger en säker tätning.
  • De minimerar behovet av autoklavtejp under omslag och sparar tid vid förberedelse av glas, slangar etc. för autoklavering.
  • Enkel borttagning minimerar partikelbildning och underlättar aseptisk teknik.
  • Finns i diametrarna 8 cm till 229 cm, skräddarsydda storlekar tillgängliga på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
För användning med (applikation) Täckande glas
För användning med (utrustning) Glas
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 5 cm
Produkttyp Täcka