Läs mer
Ansell BIOCLEAN™ Apotek BPC Utrustning och glasskydd
Beskrivning
- BioClean Pharma Covers ger produktskydd från miljöföroreningar under lagring, bearbetning och transport med den latexfria elastiken som ger en säker tätning.
- De minimerar behovet av autoklavtejp under omslag och sparar tid vid förberedelse av glas, slangar etc. för autoklavering.
- Enkel borttagning minimerar partikelbildning och underlättar aseptisk teknik.
- Finns i diametrarna 8 cm till 229 cm, skräddarsydda storlekar tillgängliga på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Begränsad användning |
| För användning med (applikation) | Täckande glas |
| För användning med (utrustning) | Glas |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |