Läs mer
Ansell™ BioClean™ Safestep ESD Cleanroom Overshoes BESD
Produktkod. 15258148
Change view
Storlek:
16 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15258148 16 tum Paket med 400
1 options
Produktkod. 15258148 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BESD016W
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Ansell™ BioClean™ Safestep ESD Cleanroom Overshoes BESD säkerställer hög hållbarhet, halkbeständighet och utmärkta avledande egenskaper.
  • Icke-markerande ledande tejp ger utmärkta avledande egenskaper
  • Halksäker
  • Elastomerbelagd för hållbarhet
  • Låga nivåer av partikelavgivning
  • 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per yttre PE-påse; fyra ytterpåsar per fodrad kartong (400 stycken)
  • När du tar på dig BESD-överdragsskor, se till att den lösa svarta tejpen är placerad på baksidan/hälen på foten och är instoppad ordentligt inuti användarens strumpa och se till att tejpen är i direkt kontakt med huden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 16 tum
Material polypropen, polyester, Nylon, Polyester, Nylon
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Konstruktion Sko: Spunnen polypropen med proprietär elastomerbeläggning; Tejpa: Polyesterfilamentgarn (96%) med ledande nylonkolfilamentgarn (4%)
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 renrumsmiljö
Längd (metrisk) 406 mm (± 5 mm)
Höjd (metrisk) 170 mm (± 5 mm)
Produkttyp Skoskydd
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.