Läs mer
Ansell BioClean Sterila väskor S BBPN
Produktkod. 17954592
Change view
Mått (L x B):
660 mm x 711 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17954592 660 mm x 711 mm
1 options
Produktkod. 17954592 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBBPN14
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
För allmänt bruk, idealisk som avfallspåsar, transportpåsar eller förvaringspåsar. BioClean Sterila påsar är lämpliga för användning inom läkemedels-, medicin-, halvledar-, flyg- och rymdindustrin och många andra industrier. Tillverkad i renrumsmiljö av ultraren lågdensitetspolyeten. Eftersom materialet är fritt från tillsatser finns det ingen förorening från partiklar, ytläckagekemikalier eller utgasning.
  • Ultraclean och låg densitet
  • Tillsatsfritt material
  • Gammasteriliserad
  • Dubbelpåsad
  • Utbud av storlekar tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För användning inom läkemedels-, medicin-, halvledar-, flygindustrin och många andra industrier.
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Storlek 254 mm x 457 mm
Mått (L x B) 660 mm x 711 mm
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Produkttyp Väskor
Längd (metrisk) 254 mm
Bredd (metrisk) 457 mm