Läs mer
Ansell BioClean™ Steril isolatorvante
Produktkod. 30002919
Change view
Diameter (engelska) manschett:
10 till 12 tum.
Produktkod. Diameter (engelska) manschett
30002919 10 till 12 tum.
1 options
Produktkod. 30002919 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GGL30NITM9
Beräknad leverans: 11-01-2027
Ansell BioClean™ Sterila isolatorvantar är designade för användning i produktkontaktområden
  • Tillverkad av nitril med otroligt låga nivåer av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper
  • 100% luftläckagetestad
  • Fullständigt validerad för sterilitet med en SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6
  • Ultraren yta säkerställer produktskydd
  • Speciellt designad för att minimera handtrötthet
  • Passar 10 till 12 tum. / 254 till 304 mm Port
  • Certifieringar och tester:
    • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och PPER 2016/425 Modul D
    • Överensstämmer med kategori 3 – Komplex design personlig skyddsutrustning PPE förordning (EU)2016/425
    • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö Uppfyller kraven i Glove Standard
    • EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010
    • Fysikaliska egenskaper överensstämmer med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
    • Testad mot permeationsstandard ASTM D6978-05 för cellgifter
    • Lämplig för kontakt med alla livsmedel. Förordning (EG) 1935/2004 och (EG) 2023/2006
    • Steriliserad i enlighet med ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Storlek 9.75
Tjocklek (engelska) 21,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.55 mm
Modell GGL30NITM9
Portstorlek (engelska) 10 till 12 tum.
Portstorlek (metrisk) 25,4 till 30,5 cm
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 84 cm
Diameter (engelska) manschett 10 till 12 tum.
Diameter (metrisk) manschett 25,4 till 30,5 cm