Läs mer
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolatorhylsa
Beskrivning
- 100 % vattenläckage testad (innan giljotinering).
- Lämplig för användning med ett brett utbud av manschettsystem.
- Trippelpåsad.
- Autoklavkompatibel - endast hylsa.
Specifikationer
Specifikationer
| ASTM F739 | Nej |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Klorerad | Ja |
| Rengöringsprocedur | DI-tvätt |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Beskrivning | Ett stycke per förseglad inre PE-påse, en innerpåse per förseglad andra inre PE-påse, en andra innerpåse per förseglad yttre PE-påse, 20 ytterpåsar per fodrad inre vit Correx polyetenlåda |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Vitt |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |