Läs mer
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolatorhylsa
BIOPHARMA
Produktkod. p-7235857
Portstorlek (engelska):
12 to 14 in.
6 till 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 30002923
Brand: Ansell™ GSL15NITPP26
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve är tillverkad av nitril med otroligt låga nivåer av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper.
  • 100 % vattenläckage testad (innan giljotinering).
  • Lämplig för användning med ett brett utbud av manschettsystem.
  • Trippelpåsad.
  • Autoklavkompatibel - endast hylsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM F739 Nej
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Ja
Rengöringsprocedur DI-tvätt
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Innehåll och lagring Förvara på en torr, sval plats (< 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.
Beskrivning Ett stycke per förseglad inre PE-påse, en innerpåse per förseglad andra inre PE-påse, en andra innerpåse per förseglad yttre PE-påse, 20 ytterpåsar per fodrad inre vit Correx polyetenlåda
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
Färg Vitt
Latexfri Ja
Material Nitril, latexdoppad
Stil Pärlmanschett
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, laboratorieforskning och utveckling, råmaterial och beredning, biotekniktillverkning, steril bearbetningsavdelning, halvledartillverkning
Kön Unisex
Förpackningstyp PE-påsar, Correx polyetenlåda
Portstorlek (engelska) 6 till 8 tum.
Kvantitet 20 Pk.
Serie GSL