Läs mer
Ansell BioClean™ Steril nitril RABS/isolatorhylsa
Beskrivning
- Garanterad kvalitet: Sterile BioClean™ Nitrile Sleeve GSL15NITPP26 är trippelpåsad för garanterad integritet och 100 % visuellt inspekterad, vilket säkerställer hög kvalitet
- Förbättrad mångsidighet: Dessa nitrilskyddshylsor är kompatibla med ett brett utbud av manschettsystem och förlänger skyddet till armen
- Specialiserat skydd: Dessutom är de autoklavkompatibla och erbjuder bärarens armskydd under högtrycks- och högtemperaturförhållanden
- Ytterligare fördelar: Dessa armskyddshylsor har också extremt låga partiklarnivåer och erbjuder utmärkta ESD-egenskaper
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Klorerad | Nej |
| Renrumsklass | Klass 10 (ISO 4) |
| Färg | Vitt |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Isolator, RABS-hylsa |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (engelska) | 20 mil. |
| Visa mer |