Läs mer
Nitritex™ BioClean™ Clearview Sterila ögla ansiktsmasker för visir
BIOPHARMA
Produktkod. 13131613
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13131613 100 Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 13131613 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer VFM210L
Beräknad leverans: 24-06-2027
Ger hög partikel- och bakteriefiltreringseffektivitet, latexfri och låg ludd BioClean™ Clearview Sterila Looped Visor Facemasks kombinerar komfort och exceptionell andningsförmåga. Det optiskt klara, distorsionsfria anti-imvisiret ger ytterligare produktskydd.
  • Steril visir ansiktsmask
  • Hög bakterie- och partikelfiltreringseffektivitet
  • Anti-dim-belagd
  • Distorsionsfri syn
  • Loopad design med clips för ökad komfort
  • Steril till SAL 10 -6
  • Renrumsklass 10/ISO 4 & EU GMP Betyg A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor med fäste
Material Polyeten, polypropen
Storlek Universell
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad med ögonsköld
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 2859, ISO 9001:2015, klass 10/ISO 4 & EU GMP Grad A; Gammasteriliserad SAL 10 -6
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Filtereffektivitet Hög bakterie- och partikelfiltrering
För användning med (applikation) Kritiska miljöer, laboratorium, forskning, produktion och tillverkning, bioteknik, medicinsk utrustning, läkemedel, halvledare
Inkluderar Anti-dimmbeläggning, distorsionsfritt visir
Latexfri Ja
Modell VFM210
Förpackningstyp Ett stycke, förseglad inre PE-påse; 25 innerpåsar, förseglad yttre PE-påse; Fyra ytterpåsar/fodrad kartong (100 Pc .)
Kvantitet 100 Pk.