Läs mer
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats
BIOPHARMA
Produktkod. 15248318
Change view
Mått (L x B):
18 x 45 tum
36 x 45 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15248318 36 x 45 tum Paket med 4
15228318 18 x 45 tum Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15248318 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer STB3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 SEK
    1798.67 SEK / Paket med 4
    Save 1026.33 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats är tillverkade av lågdensitetspolyeten belagd med ett antibakteriellt vattenbaserat akryllim.
  • 30 numrerade lager
  • Antibakteriellt vattenbaserat akryllim
  • Finns i olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifieringar; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 miljö
Mått (L x B) 36 x 45 tum
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Ytbeläggning Antibakteriell finish
Tjocklek (metrisk) 0,045 mm± 0,005 mm
Färg Blått
Material LDPE
Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.