Läs mer
Ansell™ BioClean Supatac™ Vit Tacky Mat
Produktkod. 15278318
Change view
Mått (L x B):
36 x 45 tum
Produktkod. Mått (L x B)
15278318 36 x 45 tum
1 options
Produktkod. 15278318 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer STW3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2619.80 SEK
    1798.67 SEK / Paket med 4
    Save 821.13 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ansell™ BioClean Supatac™ Vit Tacky Mat är tillverkad av lågdensitetspolyeten belagd med ett antibakteriellt vattenbaserat akryllim.
  • 30 numrerade lager
  • Antibakteriellt vattenbaserat akryllim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 och EN 46002 certifiering; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 miljö
Mått (L x B) 36 x 45 tum
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Tjocklek (metrisk) 0,045 mm± 0,005 mm
Färg Vitt
Material LDPE
Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.