Läs mer
Ansell BioClean™ Synergy icke-sterila nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15208228
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15208228 Intermediär Paket med 1000
15298218 Liten Paket med 1000
15228228 X-large Paket med 1000
15218228 Betydande Paket med 1000
15238228 2X-large Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Varning: Ingen handske ger fullständigt skydd mot alla kemikalier. Användare måste testa handskarna mot de speciella kemikalier och miljö där de kommer att användas.
Produktkod. 15208228 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BSANM
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Ingen handske ger fullständigt skydd mot alla kemikalier. Användare måste testa handskarna mot de speciella kemikalier och miljö där de kommer att användas.
Icke-sterila nitrilhandskar ger motståndskraft mot en rad kemikalier, har lätt att ta på sig dubbelt och har lågt partikelantal.
  • Beständig mot en rad kemikalier
  • Pulver-, svavel- och acceleratorfri
  • Manschett med pärlor
  • Enkel dubbel-påtagning
  • Icke-partikelformigt EasyTear förpackning
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Överensstämmer med kategori 3 – Komplex design personlig skyddsutrustning PPE förordning (EU)2016/425
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Uppfyller kraven i European Glove Standards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010
  • Fysikaliska egenskaper överensstämmer med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
  • Lämplig för kontakt med torra, alkoholhaltiga och sura livsmedel. Förordning (EG) 1935/2004 och (EG) 2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Ja
Färg Klart
Latexfri Nej
Material Nitril
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en inre PE-påse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.