Läs mer
Ansell BioClean™ Synergy icke-sterila nitrilhandskar
Beskrivning
- Beständig mot en rad kemikalier
- Pulver-, svavel- och acceleratorfri
- Manschett med pärlor
- Enkel dubbel-påtagning
- Icke-partikelformigt EasyTear förpackning
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
- Överensstämmer med kategori 3 – Komplex design personlig skyddsutrustning PPE förordning (EU)2016/425
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
- Uppfyller kraven i European Glove Standards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010
- Fysikaliska egenskaper överensstämmer med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
- Lämplig för kontakt med torra, alkoholhaltiga och sura livsmedel. Förordning (EG) 1935/2004 och (EG) 2023/2006
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.17 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nitril |
| Visa mer |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.