Läs mer
Ansell BioClean™ Synergy icke-sterila nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15298218
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Varning: Ingen handske ger fullständigt skydd mot alla kemikalier. Användare måste testa handskarna mot de speciella kemikalier och miljö där de kommer att användas.
Produktkod. 15298218
Brand: Ansell BSANS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Ingen handske ger fullständigt skydd mot alla kemikalier. Användare måste testa handskarna mot de speciella kemikalier och miljö där de kommer att användas.
Icke-sterila nitrilhandskar ger motståndskraft mot en rad kemikalier, har lätt att ta på sig dubbelt och har lågt partikelantal.
  • Beständig mot en rad kemikalier
  • Pulver-, svavel- och acceleratorfri
  • Manschett med pärlor
  • Enkel dubbel-påtagning
  • Icke-partikelformigt EasyTear förpackning
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Överensstämmer med kategori 3 – Komplex design personlig skyddsutrustning PPE förordning (EU)2016/425
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Uppfyller kraven i European Glove Standards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010
  • Fysikaliska egenskaper överensstämmer med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
  • Lämplig för kontakt med torra, alkoholhaltiga och sura livsmedel. Förordning (EG) 1935/2004 och (EG) 2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Ja
Färg Klart
Latexfri Nej
Material Nitril
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en inre PE-påse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.