Läs mer
Corning™ BioCoat™ 384-brunn, poly-D lysinbehandlad, platt botten mikroplatta
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10093860
Change view
Förpackning:
20/förp., 80/Cs.
5/Fall
50/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning unitSize
10093860 5/Fall Paket med 5
10345961 50/Cs Paket med 50
10576293 20/förp., 80/Cs. Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10093860 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354663
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Icke-steril; Lock: Med lock
Poly-D-Lysine (PDL) och Poly-L-Lysine (PLL) är syntetiska föreningar som förbättrar cellvidhäftning och proteinabsorption genom att ändra ytladdningar på odlingssubstratet. Förutom att främja cellvidhäftning stöder ytbehandlingar av polylysin neuritutväxt och förbättrar överlevnaden av många primära celler i centrala nervsystemet (CNS) i kultur. Eftersom PDL och PLL är syntetiska molekyler, stimulerar de inte biologisk aktivitet i cellerna som odlas på dem, och de introducerar inte föroreningar som bärs av naturliga polymerer.
Applikationer inkluderar:
  • Fastsättning och spridning av en mängd olika celltyper
  • Celldifferentiering och neuritutväxt
  • Fastsättning av kräsna transfekterade cellinjer
  • Stöd överlevnad av primära neuroner i kultur
  • Serumfri eller reducerad serumodling
Källa
  • PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontroll
  • Testad för förmåga att främja fast vidhäftning av RCG-celler
  • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SBS
    Formatera Standard
    Lock Med lock
    Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
    Array 16 x 24
    Förpackning 5/Fall
    Färg Svart, Rensa botten
    Produkttyp Standard
    Material Polystyren
    Antal Wells 384
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Cellkultur
    Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Vidfästning och spridning av en mängd olika celltyper, celldifferentiering och neuritutväxt, fästning av kräsna transfekterade cellinjer, stödjer överlevnad av primära neuroner i kultur, serumfri eller reducerad serumkultur
    Kvantitet 5/Fall
    Källa Poly-D-lysin
    Tja Färg Klart