Läs mer
Corning™ BioCoat™ 96-brunn, poly-D lysinbehandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10140403
Change view
Förpackning:
5/C
50/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10140403 50/Cs Paket med 50
10043830 5/C Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10140403 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356640
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Poly-D-Lysine (PDL) och Poly-L-Lysine (PLL) är syntetiska föreningar som förbättrar cellvidhäftning och proteinabsorption genom att ändra ytladdningar på odlingssubstratet. Förutom att främja cellvidhäftning stöder ytbehandlingar av polylysin neuritutväxt och förbättrar överlevnaden av många primära celler i centrala nervsystemet (CNS) i kultur. Eftersom PDL och PLL är syntetiska molekyler, stimulerar de inte biologisk aktivitet i cellerna som odlas på dem, och de introducerar inte föroreningar som bärs av naturliga polymerer.
Applikationer inkluderar:
  • Fastsättning och spridning av en mängd olika celltyper
  • Celldifferentiering och neuritutväxt
  • Fastsättning av kräsna transfekterade cellinjer
  • Stöd överlevnad av primära neuroner i kultur
  • Serumfri eller reducerad serumodling
Källa
  • PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontroll
  • Testad för förmåga att främja fast vidhäftning av RCG-celler
  • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SBS
    Formatera 96 brunnar
    Lock Med lock
    Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
    Array 8 x 12
    Förpackning 50/Cs
    Färg Svart, Rensa botten
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling Poly-D-lysin
    Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Vidfästning och spridning av en mängd olika celltyper, celldifferentiering och neuritutväxt, fästning av kräsna transfekterade cellinjer, stödjer överlevnad av primära neuroner i kultur, serumfri eller reducerad serumkultur
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Kvantitet 50/Cs.
    Källa Poly-D-lysin
    Tja Färg Klart