Läs mer
Corning™ BioCoat™ 96-brunn, poly-D lysinbehandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10224392
Förpackning:
20/förp., 80/Cs.
5/C
50/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 10224392
Brand: Corning™ 356690
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Poly-D-Lysine (PDL) och Poly-L-Lysine (PLL) är syntetiska föreningar som förbättrar cellvidhäftning och proteinabsorption genom att ändra ytladdningar på odlingssubstratet. Förutom att främja cellvidhäftning stöder ytbehandlingar av polylysin neuritutväxt och förbättrar överlevnaden av många primära celler i centrala nervsystemet (CNS) i kultur. Eftersom PDL och PLL är syntetiska molekyler, stimulerar de inte biologisk aktivitet i cellerna som odlas på dem, och de introducerar inte föroreningar som bärs av naturliga polymerer.
Applikationer inkluderar:
  • Fastsättning och spridning av en mängd olika celltyper
  • Celldifferentiering och neuritutväxt
  • Fastsättning av kräsna transfekterade cellinjer
  • Stöd överlevnad av primära neuroner i kultur
  • Serumfri eller reducerad serumodling
Källa
  • PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontroll
  • Testad för förmåga att främja fast vidhäftning av RCG-celler
  • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SBS
    Formatera Standard
    Lock Med lock
    Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
    Array 8 x 12
    Förpackning 20/förp., 80/Cs.
    Färg Klart
    Produkttyp Standard
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling Poly-D-lysin
    Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Vidfästning och spridning av en mängd olika celltyper, celldifferentiering och neuritutväxt, fästning av kräsna transfekterade cellinjer, stödjer överlevnad av primära neuroner i kultur, serumfri eller reducerad serumkultur
    nr per ärende 80/Cs.
    Antal per förpackning 20/Pk.
    Kvantitet 80/Cs.
    Källa Poly-D-lysin
    Tja Färg Klart