Läs mer
Falcon™ Biocoat™ 384-brunn, kollagen typ I-behandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Källa: Råttsvans
- TC-behandlad
- Tydlig, rund brunn
- Platt botten
- Icke-steril
- Främjar celltillväxt, differentiering
- Celladhesionsanalyser, vävnadsmorfogenes, cell-matris-interaktion, receptor-ligandbindning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C (stabil i 12 månader) |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Kollagen typ I |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |