Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulär kantad halskulturflaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10070741
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
750 mL
Kulturområde:
175 cm 2
25 cm2
75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10070741
Brand: Corning™ 354523
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi. Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulär kantad halskulturflaska är idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer.
  • BioCoat™ tillhandahåller en överlägsen lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer
  • Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
  • Alla partier testade och fann negativa för bakterier och svampar; Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Endast för forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Hals stil Kantad
Form Rektangulär
Ytbeläggning Kollagen IV
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 75 cm 2