Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulär kantad halskulturflaska
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
750 mL
Kulturområde:
175 cm 2
25 cm2
75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- BioCoat™ tillhandahåller en överlägsen lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer
- Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
- Alla partier testade och fann negativa för bakterier och svampar; Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Endast för forskning.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| För användning med (applikation) | För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer |
| Hals stil | Kantad |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | Kollagen IV |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Plugg tätning |
| Kulturområde | 175 cm 2 |