Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV TC-behandlade kulturrätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3016026
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10142861
Brand: Corning™ 354416
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi
Mikroporösa membran tillåter diffusion av joner, proteiner med låg molekylvikt och andra ämnen till både apikala och basolaterala cellytor, vilket simulerar den naturliga miljön hos celler in vivo.
  • Källa: Mus
  • TC-behandlad
  • Icke steril
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Kulturområde 21,3 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Ytbehandling Kollagen typ IV
Typ Cellodlingsskål
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm