Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin ventilerade lockflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-2386673
75 cm 2, 5/cs., Paket med 5
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
75 cm 2
nr per ärende:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 10666111
Brand: Corning™ 354537
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Corning™ BioCoat™ produkter finns i en mängd olika förbelagda alternativ och är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
    • Energy Star Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Hals stil Kantad
nr per ärende 5/cs.
Form Rektangulär
Ytbeläggning Poly-D-lysin
Sterilitet Sterila
Kulturområde 75 cm 2
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
4 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer10124018 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum27/08/2025 Produktkod354537
Partinummer06424013 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum18/06/2025 Produktkod354537
Partinummer12824017 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum14/11/2024 Produktkod354537
Partinummer33123016 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum25/05/2024 Produktkod354537
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin ventilerade lockflaskor >