Läs mer
Thermo Scientific™ Biocontainment Lock för Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroplatta Rotor 75-002-010
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
75-002-010 Mikroplattarotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör till Sorvall™ MP 3300 Microplate Rotor
För användning med Sorvall mikroplattarotor 75-002-010. Säljes i par.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bioinneslutningslock |
| För användning med (utrustning) | 75-002-010 Mikroplattarotor |
| Beskrivning | MP 3300 Microplate Rotor tillbehör |