Läs mer
Invitrogen™ Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, Dinatriumsalt)
Produktkod. 11563987
Change view
Kvantitet:
250μ g
Förpackningsstorlek:
250µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11563987 250μ g 250µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11563987 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A12924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, Dinatriumsalt)
Det cellogenomträngliga, fixerbara, polära spårämnet Alexa Fluor™ 488 biocytin kombinerar det gröna fluorescerande Alexa Fluor™ 488 fluorofor med biotin och en aldehydfixerbar primär amin. Polära spårämnen används vanligtvis för att undersöka cell-cell- och cell-liposomfusion samt membranpermeabilitet och transport genom gap-junctions eller cellupptag under pinocytos. Detta vattenlösliga spårämne kan införas i celler genom helcellsplåster, jontofores, osmotisk lys av pinocytiska vesiklar eller jämförbara metoder. Biotinet möjliggör detektion och efterföljande amplifiering med enzymmodifierade streptavidiner inklusive pepparrot (HRP) och alkaliskt fosfatas (AP ) som kan användas med TSA och ELF teknologier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250μ g
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färgämnen
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Alexa Fluor