Läs mer
Invitrogen™ Biocytin (ε -Biotinoyl-L-lysin)
Produktkod. 11594157
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594157 100 mg 100mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594157 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B1592
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Biocytin (ε -Biotinoyl-L-lysin)
Biocytin kan användas som mikroinjicerbara anterograda och transneuronala spårämnen som är fixerbara med aldehydbaserade fixativ. Dessutom kan den primära aminen på lysinet kopplas reversibelt till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett genererande stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biocytin
Kvantitet 100 mg
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Reagenstyp Biocytiner
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Biotin& Andra Haptens