Läs mer
Invitrogen™ Biocytinhydrazid
Produktkod. 11514167
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514167
Brand: Invitrogen™ B1603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
biocytinhydrazid
Biocytinhydrazid kan användas som mikroinjicerbara anterograda och transneuronala spårämnen som är fixerbara med aldehydbaserade fixativ. Dessutom kan den primära alifatiska aminen i denna molekyl reversibelt kopplas till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ) för att bilda nya biotinylerade prober. Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biocytinhydrazid
Kvantitet 25 mg
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Reagenstyp Biocytiner
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Biotin& Andra Haptens