Läs mer
Biocytin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biocytin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 372.1831 |
| Procent renhet | >95% |