Beskrivning
Ett helt biologiskt nedbrytbart, fosfat- och enzymfritt tvättmedel.
- Tar bort alla biologiska rester och radioaktiv förorening
- Använd i koncentrationer på 2% till 5% i vatten
- 5% lösning ca. pH 10,8, 2% lösning ca. pH 10,3 Lämplig för användning med alla typer av laboratorieglas, keramik, plast, ultraljudsvattenbad, rostfritt stål och järnmetaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biologiskt nedbrytbart tvättmedel |
| Form | Vätska |
| pH | 10.8 (5%), 10.3 (2%) |
| Utseende | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | Analysintyg |
| Kvantitet | 1 st |
| Volym (metrisk) | 5 L |