Läs mer
Biodiesel Blank, VHG™
Produktkod. 17979244
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979244 500 ml
17948954 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17979244 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGB100BLK500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Biodieselblank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biodiesel Blank
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnamn Biodiesel Blank
Frakt skick Rumstemperatur
IUPAC-namn Biodieselblank
Lösningsmedel eller matris B100 Biodiesel
Kvantitet 500 ml