Läs mer
Biodieselbränsle standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319857 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319857 1 mL
1 options
Produktkod. 16319857 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer BD3514
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
(S)-1,2,4-butantriol42890-76-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biodiesel Fuel Standard in Pyridine
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 621-71-6, 1718-52-1, 122-32-7, 56-81-5
CAS Min % 0.8, 99.2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.8, 99.2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C33H62O6
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(dekanoyloxi)propyldekanoat
Lösningsmedel eller matris Pyridine
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 554.853
PubChem CID 69310
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:77388
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning