Läs mer
Biochrom BioDrop Duo+
Produktkod. 16499900 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Inkluderar:
Specifikation, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16499900 Spektrofotometrar
16415484 Specifikation, inbyggd seriell skrivare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499900 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80300668
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
De BioDrop Duo+ är en Micro-Volume UV/Vis-spektrofotometer med förprogrammerade biovetenskapliga metoder och allmänna spektrofotometriska funktioner. Detta 2-i-1-instrument kommer att uppfylla behoven hos de mest krävande laboratorierna.
  • Xenonblixtlampa med lång livslängd
  • Låg energianvändning och skärmsläckarläge
  • Fast banlängd och inga rörliga delar, så inget behov av regelbundna kalibreringar
  • Avtorkningsren design minimerar risken för korskontaminering
  • Förprogrammerade allmänna spektrofotometriska metoder, inklusive enkelvåglängd, koncentration, vågskanning, kinetik och standardkurva
  • Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), fluorescerande färgämne, Tm-beräkning, protein UV och kolorimetriska proteinmetoder
  • Metodskapare för ultimat flexibilitet
  • Noggrann, robust och snabb; resultat på mindre än 4 sekunder
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Visa Färgpekskärm
Mått (L x B x H) 280 x 410 x 190 mm
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje BioDrop Duo+
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Mikrovolym UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) Allmän spektrofotometri och biovetenskapsmetodik
Inkluderar Spektrofotometrar
Gränssnitt Pekskärmsskärm (färg), USB Hamn
Mätningstid >4 sekunder
Väglängd 10 mm + 0.5 mm
Fotometrisk repeterbarhet ±0,003 A (0 till 0,5 A); ±0,007 A (0,5 till 1,0 A)
Skrivare ingår Nej
Samplingsvolym (metrisk) Minst 0,5μ L
Form Rund
Stray Light <0,5 %T vid 220 nm NaI; <0,5 %T (vid 340 nm NaNO2 )
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 7.9 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg